Polysorbate 60
Bottiglia di vetro, 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 60
Codice catalogo ACRO278622500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 9005-67-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
- Numero CAS:9005-67-8
- Formula:C₆₄H₁₂₆O₂₆
- Numero MDL:MFCD01780110
- Punto di ebollizione:? 110 °C (1013 hPa)
- Densità:1,08 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>150 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-020-4
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light yellow to light brown Paste
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤5 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:81 to 96 mg KOH/g
- Saponification value:45 to 55 mg KOH/g
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mL



