Polysorbate 60
Bottiglia di vetro, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 60
Codice catalogo ACRO278620010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 9005-67-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
- Numero CAS:9005-67-8
- Formula:C₆₄H₁₂₆O₂₆
- Numero MDL:MFCD01780110
- Punto di ebollizione:? 110 °C (1013 hPa)
- Densità:1,08 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>150 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-020-4
Documents
ACRO27862
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Light yellow to light brown Paste
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤5 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:81 to 96 mg KOH/g
- Saponification value:45 to 55 mg KOH/g
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



