2-Methylindoline 99+%
Bottiglia di vetro, 5 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Methylindoline 99+%
Codice catalogo ACRO275880050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 6872-06-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:6872-06-6
- Formula:C₉H₁₁N
- Numero MDL:MFCD00005706
- Molecular Weight:133.19 g/mol
- Punto di ebollizione:227 °C (1013mbar)
- Punto di fusione:–51 °C
- Densità:1,02 g/cm³
- Punto di infiammabilità:103 °C
- EINECS:229-971-0
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear yellow to brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 mL