(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
Bottiglia di vetro, 1 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
Codice catalogo ACRO269900010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 17407-55-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
- Numero CAS:17407-55-5
- Formula:C₅H₁₀O₃
- Numero MDL:MFCD00066443
- Molecular Weight:118.13 g/mol
- Punto di fusione:65…68 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Documents
ACRO26990
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:65 to 70 °C
- GC:≥99.0 %
- Specific optical rotation:+15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
- Titration with NaOH:≥99.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g