Acqua, grado gradiente per HPLC
Bottiglia di vetro, 2,5 L
Acqua, grado gradiente per HPLC
ACRO268300025
: 7732-18-5
: Hydrogen oxide
- :7732-18-5
- :H₂O
- :MFCD00011332
- :18.02 g/mol
- :13,10098
- :100 °C (1013 hPa)
- :0 °C
- :1 g/cm³
- :Ambiente
- :231-791-2
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Residue after ignition:≤0.0003 %
- Gradient analysis::
- Absorbance largest eluted peak:≤0.002 A.U.
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2,5 L
- Cat. No.:ACRO268300025
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion