Orders LinkContactUsLinkComponent
Acqua, grado gradiente per HPLC
Acqua, grado gradiente per HPLC
Bottiglia di vetro, 1 L
Catalog # ACRO268300010
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Acqua, grado gradiente per HPLC
Catalog # ACRO268300010
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  7732-18-5
Acqua, grado gradiente per HPLC
Acqua, grado gradiente per HPLC
Bottiglia di vetro, 1 L
CAS Number:  7732-18-5
Price
SFr. 42.10
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • MDL Number:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:0 °C
  • Density:1 g/cm³
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Residue after ignition:
    ≤0.0003 %
  • Gradient analysis:
    :
  • Absorbance largest eluted peak:
    ≤0.002 A.U.
  • Filtered to 0.2 micrometer:
    Filtered
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 L
  • Cat. No.:
    ACRO268300010
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion