Supporto per flaconi da centrifuga, per provette da centrifuga: 50/100 ml, L/L/H: 170/84/118 ca. mm, appoggio, sedi di: 2x4, fori: 35 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 525-9131
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Frequently Bought Together