Triphosgene 99%
Bottiglia di vetro, 10 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Triphosgene 99%
Codice catalogo ACRO258950100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 32315-10-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Bis(trichloromethyl) carbonate
- Numero CAS:32315-10-9
- Formula:C₃Cl₆O₃
- Numero MDL:MFCD00062848
- Molecular Weight:296.75 g/mol
- Punto di ebollizione:203…206 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:77…81 °C
- Densità:1,78 g/cm³
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:250-986-3
- UN:2928
- ADR:6.1,II
Documents
ACRO25895
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:77 to 81 °C
- Assay:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:10 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



