Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Spinner flasks, adjustable hanging bar
250 ml, Centre neck 70 mm, side arm 32 mm, 85×145 mm
Codice catalogo BELC1967-00250
Marketsource
Nome del fornitore:   BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Codice catalogo BELC1967-00250
Nome del fornitore:  BELLCO GLASS
Marketsource
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Spinner flasks, adjustable hanging bar
250 ml, Centre neck 70 mm, side arm 32 mm, 85×145 mm
Price
306.06 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
  • Height adjustable impeller
  • Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
  • Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Specifiche
  • Ø×A:
    85×145 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Seq:
    03
  • Collo:
    Centre neck 70 mm, side arm 32 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Glass shaft, for 1000 ml flasks
    Glass shaft, for 1000 ml flasks
    BELC1969-71000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6.67
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    BELC1965-90100
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Glass shaft, for 3000 ml flasks
    Glass shaft, for 3000 ml flasks
    BELC1969-73000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.78
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    BELC1965-90070
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.66