Microcarrier spinner flasks
6000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 2, 204×410 mm
BELC1965-06000
Marketsource
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
- Impeller height adjusts through compression fitting
- Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
- Ø×A:204×410 mm
- Capacità:6000 ml
- Seq:07
- Collo:Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
- No. di bracci laterali:2
Accessories
- DescrizioneCapacitàNo. di bracci laterali
- DescrizioneCapacitàNo. di bracci laterali
- Descrizione
- BELC1965-30100Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug1 * 1 ST - 52.89 SFr.
- Descrizione
- BELC1965-30500Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug1 * 1 ST - 67.04 SFr.
- Descrizione
- BELC1965-31000Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug1 * 1 ST - 115.62 SFr.
- Descrizione
- BELC1965-38000Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plug1 * 1 ST - 200.81 SFr.
- Descrizione
- Descrizione
- DescrizioneCapacitàNo. di bracci laterali
- DescrizioneCapacitàNo. di bracci laterali
- DescrizioneCapacitàNo. di bracci laterali
- DescrizioneCapacitàNo. di bracci laterali
- Descrizione
- Descrizione
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting1 * 1 ST - 83.66 SFr.
- Descrizione
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting1 * 1 ST - 84.54 SFr.
- Descrizione
- BELC1965-99100Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting1 * 1 ST - 84.54 SFr.
- Descrizione
- Descrizione