Rectangular cover glasses
Coverslips, 13×54 mm, 0,13 - 0,16 mm
Codice catalogo BELC1916-13054A
Marketsource
Nome del fornitore: BELLCO GLASS
Rectangular cover glasses
Codice catalogo BELC1916-13054A
Nome del fornitore: BELLCO GLASS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These rectangular cover glasses are designed for use with culture tubes.
Specifiche
- Descrizione:Coverslips
- L×L:13×54 mm
- Seq:003
- Spessore:0,13 - 0,16 mm