Polysorbitano 20, GPR RECTAPUR®
bottiglia in vetro, 500 mL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Polysorbitano 20, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 663684B
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 9005-64-5
Vai a
Product Details & Documents
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Sinonimi: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- Numero CAS:9005-64-5
- Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165986
- Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:149 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto500 ml Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACE8009063)
Informazioni sull'imballaggio
663684B_TWEEN20_BSE_REV0
Certificati BSE/TSE
P20_VWRC66368.180_SPEC_EN.pdf P20_VWRC66368.290_SPEC_EN.pdf P20_VWRC66368.410_SPEC_EN.pdf P20_VWRC663684B_SPEC_EN.pdf spec_VWRC66368.180
Specifiche del prodotto
More
SDS_IT_CH_VWRC66368 SDS_IT_CH_VWRC66368.pdf sds_VWRC66368
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Aspetto:Giallo al marrone-giallo
- Spettro IR:Conforme
- Densità (20/4):1,095 - 1,105
- Valore di ossidrile:96 - 113
- Valore di saponificazione:40 - 51
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL