Polysorbitano 20
Bottiglia di vetro, 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Polysorbitano 20
Codice catalogo ACRO233362500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 9005-64-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- Numero CAS:9005-64-5
- Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165986
- Punto di ebollizione:>100 °C (760 mmHg)
- Densità:1,1 g/cm³
- Punto di infiammabilità:>150 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-018-3
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤10 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:96 to 108 mg KOH/g
- Saponification value:40 to 50 mg KOH/g
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mL