Chenodeoxycholic acid 97+%
Bottiglia di vetro, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Chenodeoxycholic acid 97+%
Katalognr. ACRO228770250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 474-25-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
- CAS Nummer:474-25-9
- Formel:C₂₄H₄₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD00064142
- Molekulargewicht:392.58 g/mol
- Merck-Index:12,02096
- Schmelzender Platingehalt:162…168 °C
- Dichte:1,162 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1.162 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Ambiente
- EINECS:207-481-8
Dokumente
ACRO22877
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤2 %
- Specific optical rotation:+9° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
- Titration with NaOH:≥97.0 % (on dried basis)
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



