Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 330 W, 2 m
Codice catalogo ISOP030246-000
Nome del fornitore:   ISOPAD
Heating Cords
Codice catalogo ISOP030246-000
Nome del fornitore:  ISOPAD
Heating Cords
Heating Cords
Heating cords, 330 W, 2 m
Price
SFr. 171.83
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible heating cords consist of insulated glass silk, flexible woven fabric with interior heating conductors.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Frequency: 50 to 60 Hz
Specifiche
  • Descrizione:
    Heating cords, 330 W
  • Lunghezza:
    2 m
  • Seq:
    04