Orders LinkContactUsLinkComponent
Drosophila containers
28 ml, 64,00 mm, 25 mm, 27,00 mm
Codice catalogo 212-3171
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Drosophila containers
Codice catalogo 212-3171
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Drosophila containers
Drosophila containers
28 ml, 64,00 mm, 25 mm, 27,00 mm
Price
SFr. 248.00
Log in per disponibilità
1 * 1.500 ST
Product Details & Documents
PS, crystal-clear.
  • For single use only
  • Temperature resistance –20 to +60 °C
  • Without Ceaprene stopper (must be ordered separately)
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
Specifiche
  • Ø est:
    27,00 mm
  • Capacità:
    28 ml
  • Altezza:
    64,00 mm
  • Seq:
    02
  • Ø interno:
    25 mm
  • Cat. No.:
    212-3171