Unions
Union, LP 1,3 mm bore, complete, 1/8” tubing, PEEK
Codice catalogo 554-1027
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
Unions for easy connection of low pressure solvent lines.
- Low dead volume
- Inert and biocompatible
Specifiche
- Descrizione:Union, LP 1,3 mm bore, complete, 1/8” tubing
- Materiale:PEEK
- Seq:07