Orders LinkContactUsLinkComponent
Unions
Unions
Union, LP 1,3 mm bore, complete, 1/8” tubing, PEEK
Codice catalogo 554-1027
Nome del fornitore:   VICI JOUR RESEARCH
Unions
Codice catalogo 554-1027
Nome del fornitore:  VICI JOUR RESEARCH
Unions
Union, LP 1,3 mm bore, complete, 1/8” tubing, PEEK
Price
SFr. 60.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unions for easy connection of low pressure solvent lines.
  • Low dead volume
  • Inert and biocompatible
Specifiche
  • Descrizione:
    Union, LP 1,3 mm bore, complete, 1/8” tubing
  • Materiale:
    PEEK
  • Seq:
    07