Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm, T 18 basic, T 25 digital, Stativo su piastra R 1827
Codice catalogo 441-2129
Nome del fornitore:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Codice catalogo 441-2129
Nome del fornitore:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm, T 18 basic, T 25 digital, Stativo su piastra R 1827
Price
SFr. 510.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm
  • Tipo:
    Stativo su piastra R 1827
  • Per:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm
    Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    T 50 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 544.00