Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Supporto di serraggio RH 3
Codice catalogo 431-2943
Nome del fornitore:   IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Codice catalogo 431-2943
Nome del fornitore:  IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mm, T 18 basic, T 25 digital, Supporto di serraggio RH 3
Price
SFr. 443.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mm
  • Tipo:
    Supporto di serraggio RH 3
  • Per:
    T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm
    Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm
    431-2944
    T 50 basic
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 544.00 SFr.