Sieves
Stainless steel sieve, 1,00 mm, Setaccio MF 1.0
Codice catalogo 412-1136
Nome del fornitore: IKA
Vai a
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Documents
Specifiche
- Tipo:Setaccio MF 1.0
- Descrizione:Stainless steel sieve, 1,00 mm
- Seq:08