Orders LinkContactUsLinkComponent
Sieves
Sieves
Stainless steel sieve, 0,50 mm, Setaccio MF 0.5
Codice catalogo 412-1133
Nome del fornitore:   IKA
Sieves
Codice catalogo 412-1133
Nome del fornitore:  IKA
Sieves
Sieves
Stainless steel sieve, 0,50 mm, Setaccio MF 0.5
Price
SFr. 500.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Specifiche
  • Tipo:
    Setaccio MF 0.5
  • Descrizione:
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
  • Seq:
    07