Orders LinkContactUsLinkComponent
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic, spina UE
Catalog # 412-1130
Mulino micrometrico MF 10 basic
Catalog # 412-1130
Supplier:  
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic
Mulino micrometrico MF 10 basic, spina UE
Discontinued
Product Details & Documents
Mulino universale con gruppo motore potente per applicazioni di macinazione in continuo. Dopo essere stato macinato dalle testate di triturazione, il materiale passa attraverso un setaccio in acciaio inox intercambiabile e può essere raccolto in un recipiente con attacco a smeriglio standard.
  • Superficie di lavoro in acciaio inox facile da pulire
  • Possibilità di scegliere tra due diverse testate di triturazione utilizzabili con lo stesso gruppo motore
  • Testate di triturazione facilmente intercambiabili
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 22
Ordering information: Fornito di serie senza testate di triturazione e setacci. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Caution: * A seconda del tipo di materiale
Specifications
  • Descrizione:
    Mulino micrometrico MF 10 basic, spina UE
  • Seq:
    01
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
    1000/500 W
  • Velocità periferica:
    22,5 m/s (triturazione a taglienti)
    31,4 m/s (triturazione ad urto)
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
    15 mm (triturazione a taglienti)*
    10 mm (triturazione ad urto)*
  • Cat. No.:
    412-1130
  • Ciclo di funzionamento "on/off":
    120/30 min*
  • Peso:
    9,7 kg
  • Intervallo di velocità:
    3000 - 6500 min⁻¹
  • Protezione da sovraccarico:
  • L×P×A:
    320×300×380 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Tipo
    Availability
    Price
  • 412-1138
    Stainless steel sieve, 2,00 mm
    Setaccio MF 2.0
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 469.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Tipo
    Availability
    Price
  • 412-1135
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
    Setaccio MF 3.0
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 451.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Tipo
    Availability
    Price
  • 412-1136
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
    Setaccio MF 1.0
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 483.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Tipo
    Availability
    Price
  • 412-1137
    Stainless steel sieve, 0,25 mm
    Setaccio MF 0.25
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 665.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Tipo
    Availability
    Price
  • 412-1133
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
    Setaccio MF 0.5
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 500.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 412-1132
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 4’820.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Tipo
    Availability
    Price
  • IKAA2939600
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
    Setaccio MF 4.0
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 434.00
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 412-1131
    Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    Crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granules
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 5’290.00