Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Morsetto per stativo, con campo di serraggio per stativo con Ø di 6 - 16 mm, T 18 basic, T 25 digital, Manicotto a croce R 182
Codice catalogo 431-2923
Nome del fornitore: IKA
Accessories for T 10 basic, T 18 basic, T 25 digital and T 50 basic
Codice catalogo 431-2923
Nome del fornitore: IKA
Vai a
Product Details & Documents
Documents
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Morsetto per stativo, con campo di serraggio per stativo con Ø di 6 - 16 mm
- Tipo:Manicotto a croce R 182
- Per:T 18 basic, T 25 digital
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mmPinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm431-2944T 50 basicLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 544.00