Orders LinkContactUsLinkComponent
Ancorette magnetiche, PTFE
Ancorette magnetiche, PTFE
Kit con ancorette magnetiche IKAFLON® 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 e TRIKA® 25 e 40
  441-2121
 :   IKA
Ancorette magnetiche, PTFE
  441-2121
 :  IKA
Ancorette magnetiche, PTFE
Ancorette magnetiche, PTFE
Kit con ancorette magnetiche IKAFLON® 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 e TRIKA® 25 e 40
178.00 SFr.
1 * 1 SET
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications
  • Tipo:
    Kit con ancorette magnetiche IKAFLON® 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 e TRIKA® 25 e 40