Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette con bordo
Provette con bordo
75 mm, 12 mm, 0,8 mm
Codice catalogo HIRS9270106
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Provette con bordo
Codice catalogo HIRS9270106
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Provette con bordo
Provette con bordo
75 mm, 12 mm, 0,8 mm
Price
SFr. 14.50
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Good chemical resistance
  • Withstand moderate temperature change
  • Round bottom
Specifiche
  • Ø est:
    12 mm
  • Spessore parete:
    0,8 mm
  • Lunghezza:
    75 mm
  • Seq:
    02