Pasteur pipettes
Con tappo, punta lunga circa 120 mm, 2,0 ml, 230 mm, 250/busta, 4 buste/confezione
Codice catalogo HIRS9260201
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
- With or without cotton plug
- Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Documents
HIRS9250201_TDS_EN HIRS9260101_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Confezione:250/busta, 4 buste/confezione
- Capacità:2,0 ml
- Descrizione:Con tappo, punta lunga circa 120 mm
- Lunghezza:230 mm