Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Senza tappo, punta lunga circa 120 mm, 2,0 ml, 230 mm, 250/busta, 4 buste/confezione
Catalog # HIRS9260101
Supplier:   HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Catalog # HIRS9260101
Supplier:  HIRSCHMANN
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Senza tappo, punta lunga circa 120 mm, 2,0 ml, 230 mm, 250/busta, 4 buste/confezione
Price
SFr. 129.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.
Specifications
  • Confezione:
    250/busta, 4 buste/confezione
  • Capacità:
    2,0 ml
  • Descrizione:
    Senza tappo, punta lunga circa 120 mm
  • Lunghezza:
    230 mm