Tubi capillari
80 mm, 2,35 mm, 1,55
Codice catalogo HIRS9202380
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:2,35 mm
- Ø int.:1,55
- Lunghezza:80 mm
- Seq:30