Tubi capillari
120 mm, 2,35 mm, 1,55 mm
Codice catalogo HIRS9202312
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:2,35 mm
- Ø int.:1,55 mm
- Lunghezza:120 mm
- Seq:33
Clear glass, both end open.