Tubi capillari
90 mm, 1,75 mm, 1,30 mm
Codice catalogo HIRS9201790
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,75 mm
- Ø int.:1,30 mm
- Lunghezza:90 mm
- Seq:24
Clear glass, both end open.