Tubi capillari
100 mm, 1,75 mm, 1,30
Codice catalogo HIRS9201710
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,75 mm
- Ø int.:1,30
- Lunghezza:100 mm
- Seq:25