Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
Tubi capillari
150, 1,55, 1,15 mm
Codice catalogo 612-2809
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Tubi capillari
Codice catalogo 612-2809
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Tubi capillari
Tubi capillari
150, 1,55, 1,15 mm
Price
SFr. 108.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
  • Ø est:
    1,55
  • Ø int.:
    1,15 mm
  • Lunghezza:
    150
  • Seq:
    22