Tubi capillari
100 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Codice catalogo 612-2808
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,55 mm
- Ø int.:1,15 mm
- Lunghezza:100 mm
- Seq:20