Tubi capillari
90 mm, 1,35, 0,95 mm
Codice catalogo HIRS9201390
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,35
- Ø int.:0,95 mm
- Lunghezza:90 mm
- Seq:12