Tubi capillari
75 mm, 1,35 mm, 0,95
Codice catalogo HIRS9201375
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,35 mm
- Ø int.:0,95
- Lunghezza:75 mm
- Seq:10