Tubi capillari
60 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Codice catalogo HIRS9201360
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,35 mm
- Ø int.:0,95 mm
- Lunghezza:60 mm
- Seq:08
Clear glass, both end open.