Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
150 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
  HIRS9201315
 :   HIRSCHMANN
Tubi capillari
  HIRS9201315
Tubi capillari
Tubi capillari
150 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
SFr. 110.00
1 * 1.000 ST
Clear glass, both end open.
  • Ø est:
    1,35 mm
  • Ø int.:
    0,95 mm
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    15