Tubi capillari
100 mm, 1,35 mm, 0,95 mm
Codice catalogo 612-2807
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,35 mm
- Ø int.:0,95 mm
- Lunghezza:100 mm
- Seq:13