Tubi capillari
70 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Codice catalogo HIRS9201070
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,00 mm
- Ø int.:0,80 mm
- Lunghezza:70 mm
- Seq:01
Clear glass, both end open.