Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
Tubi capillari
150 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
N° de catalogue 612-2806
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Tubi capillari
N° de catalogue 612-2806
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Tubi capillari
Tubi capillari
150 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Prix
SFr. 139.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Spécifications
  • Ø est:
    1,00 mm
  • Ø int.:
    0,80 mm
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    07