Tubi capillari
100 mm, 1,00 mm, 0,80
Codice catalogo 612-2804
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Clear glass, both end open.
Specifiche
- Ø est:1,00 mm
- Ø int.:0,80
- Lunghezza:100 mm
- Seq:05