Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
Base in PP per bottiglie da 1000 ml
Catalog # 612-2803
Supplier: HIRSCHMANN
Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
Catalog # 612-2803
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.
- Striscia Schellbach, graduazione blu
- Azzeramento automatico, riempimento rapido premendo il flacone, microvite per titolazione goccia a goccia
Con flacone: Da 500 ml per burette da 5 e 10 ml e da 1000 ml per burette da 15, 25 e 50 ml.
Documents
Specifications
- Descrizione:Base in PP per bottiglie da 1000 ml
- Seq:07
Accessories
Product Information
- Catalog #CapacitàDivisioneTolleranzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #CapacitàDivisioneTolleranzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #CapacitàDivisioneTolleranzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #CapacitàDivisioneTolleranzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #CapacitàDivisioneTolleranzaAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- HIRS8900710Raccordi per burette Dr Schilling da 5 e 10 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 27.90
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- HIRS8900750Raccordi per burette Dr Schilling da 15 - 50 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 27.90