Stopcocks for burettes, lateral
Burette di capacità 2 - 10 ml
Codice catalogo HIRS8901160
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Lateral burette stopcock, made of borosilicate glass, with glass key, clear glass.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Specifiche
- Per:Burette di capacità 2 - 10 ml
- Seq:01