Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti per polveri
Imbuti per polveri
120 mm, 110 mm, 20 mm, 26 mm stem I-Ø
Codice catalogo HIRS7760104
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Imbuti per polveri
Codice catalogo HIRS7760104
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Imbuti per polveri
Imbuti per polveri
120 mm, 110 mm, 20 mm, 26 mm stem I-Ø
Price
SFr. 64.30
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    120 mm
  • Descrizione:
    26 mm stem I-Ø
  • Lunghezza:
    110 mm
  • Lunghezza asta:
    20 mm