Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti per polveri
Imbuti per polveri
65 mm, 68 mm, 25 mm, 15 mm stem I-Ø
Codice catalogo HIRS7760101
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Imbuti per polveri
Codice catalogo HIRS7760101
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Imbuti per polveri
Imbuti per polveri
65 mm, 68 mm, 25 mm, 15 mm stem I-Ø
Price
SFr. 35.60
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    65 mm
  • Descrizione:
    15 mm stem I-Ø
  • Lunghezza:
    68 mm
  • Lunghezza asta:
    25 mm