Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Bombole per ossigeno secondo Winkler, 200-300 ml, 19/26
Codice catalogo 215-1245
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Codice catalogo 215-1245
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Bombole per ossigeno secondo Winkler, 200-300 ml, 19/26
Price
47.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Oxygen bottles according to Winkler, with white inscription label.
  • The adjusted capacity is individually marked on the bottle
  • A unique serial number is engraved on the bottle and stopper
Specifiche
  • Capacità:
    200-300 ml
  • Descrizione:
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
  • Tappo a molatura standard:
    19/26