Provette, con beccuccio
25 ml, 215 mm, 18 mm
HIRS6400170
DURAN®, borosilicate glass.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
- Graduated
- Ø est:18 mm
- Capacità:25 ml
- Lunghezza:215 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..