Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette, con beccuccio
Provette, con beccuccio
20 ml, 205 mm, 17 mm
Codice catalogo HIRS6400166
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Provette, con beccuccio
Codice catalogo HIRS6400166
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Provette, con beccuccio
Provette, con beccuccio
20 ml, 205 mm, 17 mm
Price
SFr. 12.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Graduated
Specifiche
  • Ø est:
    17 mm
  • Capacità:
    20 ml
  • Lunghezza:
    205 mm