Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
15 ml, 0,1 ml, 330 mm, 0,045 ± ml
612-9938
Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.
- Striscia Schellbach, graduazione blu
- Azzeramento automatico, riempimento rapido premendo il flacone, microvite per titolazione goccia a goccia
Con flacone: Da 500 ml per burette da 5 e 10 ml e da 1000 ml per burette da 15, 25 e 50 ml.
Documents
- Capacità:15 ml
- Seq:03
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,045 ± ml
- Lunghezza scala:330 mm
Accessories
- CapacitàDivisioneTolleranza
- CapacitàDivisioneTolleranza
- CapacitàDivisioneTolleranza
- CapacitàDivisioneTolleranza
- CapacitàDivisioneTolleranza
- Descrizione
- Descrizione