Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
10 ml, 0,05 ml, 330 mm, 0,03 ± ml
Codice catalogo 612-9937
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
Codice catalogo 612-9937
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
10 ml, 0,05 ml, 330 mm, 0,03 ± ml
Price
SFr. 112.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.
  • Striscia Schellbach, graduazione blu
  • Azzeramento automatico, riempimento rapido premendo il flacone, microvite per titolazione goccia a goccia
Con flacone: Da 500 ml per burette da 5 e 10 ml e da 1000 ml per burette da 15, 25 e 50 ml.
Specifiche
  • Capacità:
    10 ml
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    0,05 ml
  • Tolleranza:
    0,03 ± ml
  • Lunghezza scala:
    330 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 612-2798
    10 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 612-2797
    5 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 59.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 612-2801
    50 ml
    0,1 ml
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 612-2799
    15 ml
    0,1 ml
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 58.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 612-2800
    25 ml
    0,1 ml
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 61.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Raccordi per burette Dr Schilling da 5 e 10 ml
    Raccordi per burette Dr Schilling da 5 e 10 ml
    HIRS8900710
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Raccordi per burette Dr Schilling da 15 - 50 ml
    Raccordi per burette Dr Schilling da 15 - 50 ml
    HIRS8900750
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.90